Läs mer
1,3,5-Tri-O-benzoyl-a-D-ribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose |
| CAS | 22224-41-5 |
| Molekylformel | C26H22O8 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1,3,5-Tribenzoate-alpha-D-ribofuranose, 1,3,5-Tribenzoate Ribofuranose, alpha-D-1,3,5-Tri-O-benzoyl-ribofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O8/c27-21-22(33-24(29)18-12-6-2-7-13-18)20(16-31-23(28)17-10-4-1-5-11-17)32-26(21)34-25(30)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-22,26-27H,16H2/t20-,21-,22-,26-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-hydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.45 |
| Formel vikt | 462.1315 |