Läs mer
1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435798
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435798 5 g 5g
15425798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59464.06
Request Bulk or Custom Format
Det används som utgångsmaterial för nukleosider och är en mellanliggande grankloforabin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som utgångsmaterial för nukleosider och är en mellanliggande grankloforabin
.
Löslighet Olösligt i vatten, lättlösligt
i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22224-41-5
Molekylformel C26H22O8
Molekylvikt (g/mol) 462.454
MDL-nummer MFCD00080818
InChI-nyckel HUHVPBKTTFVAQF-GCUWJAMBSA-N
Synonym α-D-Ribofuranose 1,3,5-tribenzoate
PubChem CID 68022796
IUPAC-namn [(2R,5R)-3,5-dibensoyloxi-4-hydroxioxolan-2-yl]metylbensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)O)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Smältpunkt 125°C to 129°C
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Beilstein 98446
Löslighetsinformation Insoluble in water,easily soluble in chloroform.
Formel vikt 462.45
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.