Läs mer
1,3,5-Tri-O-bensoyl-α -D-Ribofuranos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437422 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437422 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11437422 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215396801
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Tri-O-Benzoyl-α-D-Ribofuranose
CAS 22224-41-5
Färg Vitt
Molekylformel C26H22O8
Kvantitet 1 g
Synonym α-D-Ribofuranose 1, 3, 5-tribenzoate
InChI-nyckel HUHVPBKTTFVAQF-GCUWJAMBSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)O)OC(=O)C4=CC=CC=C4
IUPAC-namn [(2R,5R)-3,5-dibensoyloxi-4-hydroxioxolan-2-yl]metylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 462.454
PubChem CID 68022796
Formel vikt 462.4
Fysisk form Pulver