Läs mer
1,3,5-Tri-tert-butylbensen, 97+%
Produktkod. 11339525
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339525 50 g 50g
11329525 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18832.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1460-02-2 | C18H30 | 246,438 g/mol
1,3,5-Tri-tert-butylbensen används vid framställning av sandwichkomplex av skandium-, yttrium- och lantanidjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3,5-Tri-tert-butylbensen används vid framställning av sandwichkomplex
av skandium-, yttrium- och lantanidjoner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1460-02-2
Molekylformel C18H30
Molekylvikt (g/mol) 246.438
MDL-nummer MFCD00008831
InChI-nyckel GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tri-tert-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1,1-dimethylethyl, 1,3,5-tri-t-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tri-tert-butyl, 1,3,5-tris tert-butyl benzene, pubchem13719, intermediates-zcf02115, acmc-209cw6, 2,4,6-tri-tert-butylphenyl, ksc490m7l
PubChem CID 15089
IUPAC-namn 1,3,5-tritert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Smältpunkt 69 °C till 73 °C
Kokpunkt 121 °C till 122 °C (12 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1909579
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 246.44
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.