Läs mer
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion, TRC
Produktkod. 30450690
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450690 250 mg
30451539 2.5 g
30456048 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT767153250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1025-15-6
Molekylformel C12 H15 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 249.2658
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tri-2-propen-1-yl-, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tri-2-propenyl- (9CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-triallyl- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, triallyl- (6CI,7CI), 1,3,5-Tri-2-propen-1-yl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6-trione, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Triallylisocyanurate, 1,3,5-Triallylisocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-propenyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris-2'-propenylisocyanuric acid, Betalink IC/W 65PA6, CVD 50106, DLC-A, Daik 7, Diak 7, Drimix TAIC, Drimix TAIC 75, HBSQ 2011, Isocyanuric acid triallyl ester, Kettlitz TAIC, Luvomaxx TAIC-DL 70, Luvomaxx TAIC-DL 70C, M 6, M 6 (isocyanurate), M 60, M 60 (isocyanurate), NSC 11692, Nor-TAIC KS, PL 301, PL 301-50D, Perkalink 301, Perkalink 301-50, Perkalink 301-501, Perkalink 301-50D, Perkalink 301-70DPD, Rhenofit TAIC/S, SR 533, SR 533R, Synpro PLC 4185, T 123406, TAIC, TAIC 100, TAIC 60, TAIC 70, TAIC DLC-A, TAIC WH, TAIC-B, TAIC-M 6, TAIC-M 60, TAIC-S, TAIC-WH 60, Taic-S 70, Taicros, Triallyl isocyanurate, Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Triallylisocyanuric acid, Trilink 7, WH 60
IUPAC-namn 1,3,5-tris(prop-2-enyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
LEDER C=CCN1C(=O)N(CC=C)C(=O)N(CC=C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triallyl isocyanurate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
Formel vikt 249.1113
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.