Läs mer
1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31030125
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31030125 1 kg
31021895 500 g
31015449 100 g
31028452 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31030125 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1225341000g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione
CAS 108-80-5
Molekylformel C3H3N3O3
MDL-nummer MFCD00082990
Kvantitet 1 kg
LEDER O=C(NC(N1)=O)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 129.07
Procent renhet 98%