Läs mer
1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin (Melamin), Mikromol™
Produktkod. 17954266
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17954266 25 mg
17933986 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17954266 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0056.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (melamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melamine
CAS 108-78-1
Analyt- eller komponentnamn Melamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H6 N6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Molekylvikt (g/mol) 126.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 126,0654 g/mol