Läs mer
1,3,5-Triazin, 97 %
Produktkod. 11323836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323836 25 g 25g
11303836 1 g 1g
11313836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11323836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16911.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 290-87-9 | C3H3N3 | 81,08 g/mol
1,3,5-Triazin är en användbar ersättning för HCN i Gattermann-reaktionen för syntes av aromatiska aldehyder. Det reagerar med nukleofiler, t.ex. aminer, som används vid kinazolinsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3,5-Triazin är en användbar ersättning för HCN i Gattermann-reaktionen för syntes av aromatiska aldehyder. Det reagerar med nukleofiler, t.ex. aminer, som används vid kinazolinsyntes.
Löslighet Löslig i etanol (
50 mg/ml) och metanol (100 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Det är hygroskopiskt till sin natur. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 290-87-9
Molekylformel C3H3N3
Molekylvikt (g/mol) 81.08
MDL-nummer MFCD00006044
InChI-nyckel JIHQDMXYYFUGFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-triazine, sym-triazine, cyanidine, vedita 250, unii-8b5f4cm81e, vedita, 1,5-triazine, hydrogen cyanide trimer, acmc-209h6t
PubChem CID 9262
ChEBI CHEBI:30259
IUPAC-namn 1,3,5-triazin
LEDER C1=NC=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triazine
Smältpunkt 77°C to 83°C (decomposition)
Densitet 1.38
Kokpunkt 114°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 104790
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),and methanol (100mg/ml).
Formel vikt 81.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.