Läs mer
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin, 98+%
Produktkod. 11445750
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445750 25 g 25g
11435750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445750 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25964.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2547-66-2
Molekylformel C24H27N3
Molekylvikt (g/mol) 357.50
MDL-nummer MFCD00014599
InChI-nyckel VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
PubChem CID 75685
IUPAC-namn 1,3,5-tribensyl-1,3,5-triazinan
LEDER C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Smältpunkt 50 °C till 51 °C
Kokpunkt 100 °C (0,005 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 357.49
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.