Läs mer
1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2 |
| Formel vikt | 367.8047 |