Läs mer
1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Br3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h1-3H3 |
| Formel vikt | 353.8254 |