Läs mer
1,3,5-Tribrombensen, 98 %
Produktkod. 11446706
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446706 25 g 25g
11456706 100 g 100g
11466706 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23860.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314,80 g/mol
1,3,5-tribrombensen används som en mellanprodukt för tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser. Det fungerar som en mellanprodukt för framställning av 1,3,5-trimetoxitoluen. Den bildar molekylära komplex med [60]- och [70] fullerener. Vidare används den som en intern standard under derivatiseringssteget vid bestämning av cyanid i human plasma och urin genom gaskromatografi-masspektrometri. Utöver detta reagerar den med perfluoralkenylzinkreagenset i närvaro av tetrakis(trifenylfosfin)palladiumkatalysator för att ge en trifunktionell monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorvinyl)bensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,3,5-Tribrombensen används som en mellanprodukt för tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser. Det fungerar som en mellanprodukt för framställning av 1,3,5-trimetoxitoluen. Den bildar molekylära komplex med [60]- och [70] fullerener. Vidare används den som en intern standard under derivatiseringssteget vid bestämning av cyanid i human plasma och urin genom gaskromatografi-masspektrometri. Utöver detta reagerar den med perfluoralkenylzinkreagenset i närvaro av tetrakis(trifenylfosfin)palladiumkatalysator för att ge en trifunktionell monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorvinyl)bensen.
Löslighet
Löslig i het etanol och ättiksyra. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-39-1
Molekylformel C6H3Br3
Molekylvikt (g/mol) 314.80
MDL-nummer MFCD00000080
InChI-nyckel YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
PubChem CID 12279
IUPAC-namn 1,3,5-tribrombensen
LEDER BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tribromobenzene
Smältpunkt 121 °C till 124 °C
Kokpunkt 271 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1858917
Löslighetsinformation Löslig i het etanol och ättiksyra. Olöslig i vatten.
Formel vikt 314.8
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.