Läs mer
1,3,5-Tribrombensen, Mikromol™
Produktkod. 30050064
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050064 25 mg
17912426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050064 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0066.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3,5-Tribromobenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Analyt- eller komponentnamn 1,3,5-Tribromobenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H3 Br3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
InChI formel InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
LEDER Brc1cc(Br)cc(Br)c1
IUPAC-namn 1,3,5-tribrombensen
Molekylvikt (g/mol) 314.8
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 311,7785 g/mol