Läs mer
1,3,5-Tribromobenzen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tribromobenzene |
| CAS | 626-39-1 |
| Molekylformel | C6 H3 Br3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1cc(Br)cc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tribrombensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.8 |
| Formel vikt | 311.7785 |