Läs mer
1,3,5-triklor-2-jodbensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10174194
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10174194 1 g 1g
10682505 5 g 5g
10555645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10174194 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00270DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6324-50-1
Molekylformel C6H2Cl3I
Molekylvikt (g/mol) 307.336
InChI-nyckel XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 232054
IUPAC-namn 1,3,5-triklor-2-jodbensen
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Formel vikt 307.35
Procent renhet 97%