Läs mer
1,3,5-triklor-2-jodbensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682505
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682505 5 g 5g
10174194 1 g 1g
10555645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682505 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00270DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6324-50-1
Molekylformel C6H2Cl3I
Molekylvikt (g/mol) 307.336
InChI-nyckel XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 232054
IUPAC-namn 1,3,5-triklor-2-jodbensen
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Formel vikt 307.35
Procent renhet 97%