Läs mer
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 98+%
Produktkod. 11404973
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404973 5 g 5g
11414973 25 g 25g
11424973 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12262.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18708-70-8 | C6H2Cl3NO2 | 226.437 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18708-70-8
Molekylformel C6H2Cl3NO2
Molekylvikt (g/mol) 226.437
MDL-nummer MFCD00014690
InChI-nyckel AEBJDOTVYMITIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29228
IUPAC-namn 1,3,5-triklor-2-nitrobensen
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Smältpunkt 68°C to 73°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2213282
Synonym 2,4,6-trichloronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro, 2,4,6-trichloro-1-nitrobenzene, unii-t00kp6ct7k, t00kp6ct7k, benzene,1,3,5-trichloro-2-nitro, acmc-209epa, 2,6-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6204, dsstox_rid_78056
Formel vikt 226.45
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.