Läs mer
1,3,5-Trikloro-2-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30452927
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30452927 10 g -
30451579 5 g -
30450656 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77492510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18708-70-8
Molekylformel C6 H2 Cl3 N O2
Molekylvikt (g/mol) 226.44
Synonym Benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro-, 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 10244
IUPAC-namn 1,3,5-triklor-2-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
Formel vikt 224.9151