Läs mer
1,3,5-trietylbensen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467378
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467378 5 g 5g
15477378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60875.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 102-25-0 | C12H18 | 162.28 g/mol
,3,5-trietylbensen användes som en supramoelkulär mall för att organisera molekylärigenkännande element. Det användes också för att syntetisera en serie di- och trinukleerande ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
,3,5-trietylbensen användes som en supramoelkulär mall för att organisera molekylärigenkännande element. Det användes också för att syntetisera en serie di- och trinukleerande ligander.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol, eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-25-0
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.28
MDL-nummer MFCD00009261
InChI-nyckel WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
PubChem CID 7602
IUPAC-namn 1,3,5-trietylbensen
LEDER CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triethylbenzene
Densitet 0.862
Kokpunkt 215°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 2039481
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether.
Formel vikt 162.27
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.