Learn More
1,3,5-trietylbensen, 95 %
Product Code. 15477378
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15477378 25 g 25g
15467378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15477378 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60875.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Add to basket
CAS: 102-25-0 | C12H18 | 162,28 g/mol
,3,5-trietylbensen användes som en supramoelkulär mall för att organisera molekylärigenkännande element. Det användes också för att syntetisera en serie di- och trinukleerande ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
,3,5-trietylbensen användes som en supramoelkulär mall för att organisera molekylärigenkännande element. Det användes också för att syntetisera en serie di- och trinukleerande ligander.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol, eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-25-0
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.28
MDL-nummer MFCD00009261
InChI-nyckel WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
PubChem CID 7602
IUPAC-namn 1,3,5-trietylbensen
LEDER CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triethylbenzene
Densitet 0.862
Kokpunkt 215 °C
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 2039481
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol, eter.
Formel vikt 162.27
Procent renhet 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3,5-Triethylbenzene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Triethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.