missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3,5-Triethynylbenzene, 98%

Produktkod. 11420547
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420547 1 g 1g
11430547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11420547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22417.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7567-63-7 | C12H6 | 150.18 g/mol

1,3,5-Trietynylbensen används som kolprekursor för grafensyntes på rodium. Den används också som en anslutningsenhet för olika byggstenar av övergångsmetall.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
1,3,5-Trietynylbensen används som kolprekursor för grafensyntes på rodium. Den används också som en anslutningsenhet för olika byggstenar av övergångsmetall.

Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.

Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7567-63-7
Molekylformel C12H6
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00068621
InChI-nyckel ZDRMMTYSQSIGRY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139048
IUPAC-namn 1,3,5-trietynylbensen
LEDER C#CC1=CC(=CC(=C1)C#C)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triethynylbenzene
Smältpunkt 105°C to 107°C
Densitet 1.05
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Synonym benzene, 1,3,5-triethynyl, benzene,1,3,5-triethynyl, 1,3,5-phenylene-triacetylene, acmc-209ozh, 1,3,5-triethynyl-benzene, 1,3,5-triethynylbenzene, 1,3,5-triethynylbenzene 1g, benzene, 1,3,5-triethynyl-8ci, 9ci
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.