Läs mer
1,3,5-trifluoro-2,4,6-trijodbensen, 97 %
Produktkod. 15445907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445907 1 g 1g
15455907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33116.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 84322-56-5 | C6F3I3 | 509,775 g/mol
1,3,5-trifluoro-2,4,6-trijodbensen är användbar för biologiska tillämpningar. Vidare används det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-trijodbensen är användbar för biologiska tillämpningar. Vidare används det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84322-56-5
Molekylformel C6F3I3
Molekylvikt (g/mol) 509.775
MDL-nummer MFCD06248899
InChI-nyckel NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
PubChem CID 3852430
IUPAC-namn 1,3,5-trifluoro-2,4,6-trijodbensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Smältpunkt 152 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 509.77
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.