Läs mer
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438896 25 g 25g
11418896 1 g 1g
11428896 5 g 5g
3 options
Produktkod. 11438896
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17035.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 315-14-0
Molekylformel C6H2F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.082
MDL-nummer MFCD00014687
InChI-nyckel PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoronitrobenzene, 2,2,6-trifluoronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-nitro, 1,3,5-trifluoro-2-nitro-benzene, 2-nitro-1,3,5-trifluorobenzene, pubchem10646, acmc-209hn4, 1,3,5-trifluoronitrobenzene, 2,4,6 trifluoronitrobenzene, ksc226o4t
PubChem CID 67567
IUPAC-namn 1,3,5-trifluoro-2-nitrobenzene
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Smältpunkt 2°C to 5°C
Densitet 1.514
Kokpunkt 171°C to 172°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2106869
Formel vikt 177.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.