Läs mer
1,3,5-Trifluorobenzene, 98+%, ACROS Organics™
Produktkod. 10337560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
10mL; Glass bottle
Produktkod.
10337560 10mL; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10337560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188430100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Trifluorobenzene
CAS 372-38-3
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.27g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H3F3
Linjär formel C6H3F3
Brytningsindex 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00000333
Kvantitet 10 mL
Beilstein 05, IV, 638
Synonym benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
InChI-nyckel JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)F
IUPAC-namn 1,3,5-trifluorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 132.085
PubChem CID 9745
Formel vikt 132.08
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Liquid