Läs mer
1,3,5-Trifluorbensen, 98+%
Produktkod. 11478566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478566 100 g 100g
11458566 5 g 5g
11468566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15984.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 372-38-3 | C6H3F3 | 132,085 g/mol
1,3,5-trifluorbensen användes vid syntesen av (-)-epikatekin och dess 3-O-gallat. Det används också som en mellanprodukt i organisk kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3,5-trifluorbensen användes vid syntesen av (-)-epikatekin och dess 3-O-gallat. Det används också som en mellanprodukt i organisk kemisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-38-3
Molekylformel C6H3F3
Molekylvikt (g/mol) 132.085
MDL-nummer MFCD00000333
InChI-nyckel JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
PubChem CID 9745
IUPAC-namn 1,3,5-trifluorbensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trifluorobenzene
Smältpunkt -7°C to -4°C
Densitet 1.279
Kokpunkt 75°C to 76°C
Flampunkt −7°C (19°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2387
Beilstein 1906457
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 132.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.