Läs mer
1,3,5-triformylbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11954781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11954781 1 g 1g
11974781 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11954781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3163-76-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3163-76-6
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00182470
InChI-nyckel AEKQNAANFVOBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde, 1,3,5-triformylbenzene, trimesaldehyde, 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, benzene-1,3,5-tricarboxaldehyde, trimesic formaldehyde, 1,3,5-triformyl benzene, bzoh31, aekqnaanfvobcu-uhfffaoysa
PubChem CID 2747968
IUPAC-namn bensen-1,3,5-trikarbaldehyd
LEDER O=CC1=CC(C=O)=CC(C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Triformylbenzene
Smältpunkt 156.0°C to 158.0°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.14
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Triformylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.