Läs mer
1,3,5-Triisopropylbensen, 95 %
Produktkod. 11435523
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435523 50 g 50g
11445523 250 g 250g
11425523 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435523 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13453.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204,357 g/mol
1,3,5-Triisopropylbensen används som bränsle och bränsletillsats. Det används också i smörjmedel och smörjmedelstillsatser. Vidare används det vid framställning av 2,4,6-triisopropyl-bensensulfonylklorid. Det används också som ett svällningsmedel under syntesen av mesoporös kiseldioxid med tvådimensionella hexagonala porer. Utöver detta används den som en micellexpanderare i syntesen av magnetiska mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3,5-Triisopropylbensen används som bränsle och bränsletillsats. Det används också i smörjmedel och smörjmedelstillsatser. Vidare används det vid framställning av 2,4,6-triisopropyl-bensensulfonylklorid. Det används också som ett svällningsmedel under syntesen av mesoporös kiseldioxid med tvådimensionella hexagonala porer. Utöver detta används den som en micellexpanderare i syntesen av magnetiska mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 717-74-8
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.357
MDL-nummer MFCD00008890
InChI-nyckel VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
IUPAC-namn 1,3,5-tri(propan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triisopropylbenzene
Smältpunkt -7°C
Densitet 0.854
Kokpunkt 235°C to 237°C
Flampunkt 86°C (186°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 50 g
Beilstein 1862750
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 204.36
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.