Läs mer
1,3,5-Triisopropylbensen, 95 %
Produktkod. 10793361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793361 100 mL Glasflaska 100ml
10571564 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171221000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 717-74-8
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.35
MDL-nummer MFCD00008890
InChI-nyckel VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
IUPAC-namn 1,3,5-tri(propan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Triisopropylbenzene
Namnnotering 97%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 232 °C till 236 °C
Flampunkt 86 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H3[CH(CH3)2]3
Brytningsindex 1,4874 till 1,4894
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 458
Formel vikt 204.35
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.