Läs mer
1,3,5-Trimetoxi-2-metylbensen, TRC
Produktkod. 30452191
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30452191 500 mg
1 options
Produktkod. 30452191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT896165500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene
CAS 14107-97-2
Molekylformel C10H14O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3
LEDER COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1
IUPAC-namn 1,3,5-trimetoxi-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.0943