Läs mer
1,3,5-Trimetoxi-2-nitrobensen, 98 %
Produktkod. 11468703
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468703 5 g 5g
11478703 25 g 25g
11488703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10473.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 14227-18-0 | C9H11NO5 | 213,189 g/mol
2,4,6-trimetoxinitrobensen används som kemikalier, farmaceutisk intermediär, kemisk forskning, applikationsintermediär, farmaceutiska reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2,4,6-Trimethoxynitrobenzene används som kemikalier, farmaceutiska mellanprodukter, kemisk
forskning, applikationsintermediärer, farmaceutiska reagenser.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Torka i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval, torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14227-18-0
Molekylformel C9H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 213.189
MDL-nummer MFCD00016992
InChI-nyckel VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518903
IUPAC-namn 1,3,5-trimetoxi-2-nitrobensen
LEDER COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene
Smältpunkt 150°C to 153°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2277262
Synonym 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, #
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 213.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.