Läs mer
1,3,5-Trimetoxibensen, 99 %
Beskrivning
1,3,5-trimetoxibensen är en nyckelkomponent i den kinesiska roslukten. Det används som kosmetiska medel. Den användes som sekundär standard vid kvantitativ proton-NMR-spektroskopi av läkemedel. Det klyver p-metoxibensylskyddsgruppen på olika alkoholer och syror
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,3,5-trimetoxibensen är en nyckelkomponent i den kinesiska roslukten. Det används som kosmetiska medel. Den användes som sekundär standard vid kvantitativ proton-NMR-spektroskopi av läkemedel. Det klyver p-metoxibensylskyddsgrupp på olika alkoholer och
syror. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| Smältpunkt | 51 °C till 53 °C |
| Kokpunkt | 255 °C |
| Flampunkt | 85 °C (185 °F) |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 1307993 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 168.19 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 1,3,5-Trimethoxybenzene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethoxybenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.