Läs mer
1,3,5-Trimetoxibensen, 99 %
Produktkod. 11471738
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471738 250 g 250g
11451738 10 g 10g
11461738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13981.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168,19 g/mol
1,3,5-trimetoxibensen är en nyckelkomponent i den kinesiska roslukten. Det används som kosmetiska medel. Den användes som sekundär standard vid kvantitativ proton-NMR-spektroskopi av läkemedel. Det klyver p-metoxibensylskyddsgruppen på olika alkoholer och syror
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3,5-trimetoxibensen är en nyckelkomponent i den kinesiska roslukten. Det används som kosmetiska medel. Den användes som sekundär standard vid kvantitativ proton-NMR-spektroskopi av läkemedel. Det klyver p-metoxibensylskyddsgrupp på olika alkoholer och
syror. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-23-8
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.19
MDL-nummer MFCD00008385
InChI-nyckel LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC-namn 1,3,5-trimetoxibensen
LEDER COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethoxybenzene
Smältpunkt 51 °C till 53 °C
Kokpunkt 255 °C
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1307993
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 168.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.