Läs mer
1,3,5-Trimetoxibensen, 99 %
Produktkod. 10746233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746233 10 g Glasflaska 10g
10562371 50 g Glasflaska 50g
10165733 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10746233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160550100
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-23-8
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.19
MDL-nummer MFCD00008385
InChI-nyckel LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC-namn 1,3,5-trimetoxibensen
LEDER COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Trimethoxybenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 50,0 °C till 53,0 °C
Färg Vit till grädde
Densitet 85g/mL
Kokpunkt 255,0 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H3(OCH3)3
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, 1101
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i de vanligaste organiska lösningsmedelen, löslig i metanol
Formel vikt 168.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.