Läs mer
1,3,5-Trimetoxibensen, Mikromol™
Produktkod. 30458585
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458585 4 x 25 mg
30051577 100 mg
30051933 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458585 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0066.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3,5-Trimetoxibensen, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Analyt- eller komponentnamn 1,3,5-Trimethoxybenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,3,5-Trimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1cc(OC)cc(OC)c1
IUPAC-namn 1,3,5-trimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 168,0786 g/mol