Läs mer
1,3,5-Trimetoxibensen, TRC
Produktkod. 30007285
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30007285 1 g
1 options
Produktkod. 30007285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7961201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Molekylformel C9 H12 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3,5-Trimethoxybenzene, Benzene, 1,3,5-trimethoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,3,5-Trimethoxybenzene (ACI), 2,4,6-Trimethoxybenzene, NSC 90060, Phloroglucinol trimethyl ether, sym-Trimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1cc(OC)cc(OC)c1
IUPAC-namn 1,3,5-trimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Formel vikt 168.0786