Läs mer
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane |
| CAS | 2374-14-3 |
| Molekylformel | C12H21F9O3Si3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21F9O3Si3/c1-25(7-4-10(13,14)15)22-26(2,8-5-11(16,17)18)24-27(3,23-25)9-6-12(19,20)21/h4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | C[Si]1(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.54 |
| Formel vikt | 468.0655 |