Läs mer
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10151022
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10151022 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324672 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10151022 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11242DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 28466-21-9
Molekylformel C6H11N3
Molekylvikt (g/mol) 125.175
MDL-nummer MFCD00052883
InChI-nyckel SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC-namn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-amine
LEDER CC1=C(C(=NN1C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 125.17
Procent renhet 97%