Läs mer
1,3,5-trimetyl-1H-pyrazol-4-boronsyra pinacolester, 95 %
Produktkod. 15448245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448245 250 mg 250mg
15438245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32930.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 844891-04-9 | C12H21BN2O2 | 236,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 844891-04-9
Molekylformel C12H21BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 236.12
MDL-nummer MFCD06659062
InChI-nyckel IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pubchem19369, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic pinacol ester, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795311
IUPAC-namn 1,3,5-trimetyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
LEDER CN1N=C(C)C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.