Läs mer
1,3,5-trimetyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 138.17 |
| Procent renhet | 97% |