Läs mer
1,3,5-trimetyl-1H-pyrazol-4-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439340
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439340 1 g 1g
11449340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439340 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50225.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2644-93-1 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
1,3,5-trimetyl-1H-pyrazol-4-karboxaldehyd används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3,5-trimetyl
-1H-pyrazol-4-karboxaldehyd används som organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2644-93-1
Molekylformel C7H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00159623
InChI-nyckel HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
IUPAC-namn 1,3,5-trimetylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 80°C to 83°C
Kokpunkt 132°C (12 mmHg)
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.