Läs mer
1,3,5-trimetyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10716295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10716295 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10436462 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10262682 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10716295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14701EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 1125-29-7
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00159648
InChI-nyckel NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 736514
IUPAC-namn 1,3,5-trimetylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 154.17
Procent renhet 97%