Läs mer
1,3,5-trimetyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30345273
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30345273 100 mg
1 options
Produktkod. 30345273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB535268100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 1125-29-7
Molekylformel C7 H10 N2 O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11)
LEDER Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O
IUPAC-namn 1,3,5-trimetylpyrazol-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 154.167
Formel vikt 154.074