missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Plastic additive 10 |
| CAS | 1709-70-2 |
| Molekylformel | C54 H78 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4,4',4''-[(2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)tris(methylene)]tris[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, α,α',α''-(2,4,6-Trimethyl-s-phenenyl)tris[2,6-di-tert-butyl-p-cresol, α,α',α''-(Trimethyl-s-phenenyl)tris[2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 1,3,5-Dimethyl-2,4,6-tris(3,5-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytolyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)benzene, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-Trismethyl-2,4,6-tris(3,5-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 2,4,6-Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)mesitylene, 3,3',3'',5,5',5''-Hexa-tert-butyl-α,α',α''-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol, ADK Stab A 330, ADK Stab AO 330, AO 330, AO 40, Agidol 40, Alvinox 100, Anox 330, Anox 330TDS, Antioxidant 1330, Antioxidant 330, Antioxidant 40, Ethanox 300, Ethanox 330, Ethyl 330, Ethyl Antioxidant 330, Good-rite 1330, IR 1330, Ionox 330, Irg 1330, Irganox 1330, Irganox 330, Mark AO 330, NSC 85846, Seenox 326M, Yoshinox 1330, Plastic additive 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C54H78O3/c1-31-37(22-34-25-40(49(4,5)6)46(55)41(26-34)50(7,8)9)32(2)39(24-36-29-44(53(16,17)18)48(57)45(30-36)54(19,20)21)33(3)38(31)23-35-27-42(51(10,11)12)47(56)43(28-35)52(13,14)15/h25-30,55-57H,22-24H2,1-21H3 |
| LEDER | Cc1c(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c1Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 4-[[3,5-bis[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]methyl]-2,6-ditert-butylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 775.2 |
| Formel vikt | 774.5951 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?