Läs mer
1,3,5-Trimethyladamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trimethyladamantane |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22/c1-11-4-10-5-12(2,7-11)9-13(3,6-10)8-11/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 178.1722 |