Läs mer
1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-d3 |
| CAS | 38574-14-0 |
| Molekylformel | C9 D3 H9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene-1,3,5-d3, 2,4,6-trimethyl- (9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-d3 (ACI), 2,4,6-Trideutero-1,3,5-trimethylbenzene, Mesitylene-d3, 1,3,5-Trimethylbenzene-d3, 1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c(C)c([2H])c(C)c([2H])c1C |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trideuterio-2,4,6-trimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.2101 |
| Formel vikt | 123.1127 |