Läs mer
1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine |
| CAS | 108-74-7 |
| Molekylformel | C6 H15 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-triazacyclohexane, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-triazinane, 1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Trimethylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trimethylhexahydrotriazine, 1,3,5-Trimethyltrimethylenetriamine, F 7771, Hexahydro-1,3,5-trimethyl-s-triazine, N,N',N''-Trimethyl-1,3,5-triazacyclohexane, NSC 166326 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CN1CN(C)CN(C)C1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazinane |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1266 |