Läs mer
1,3,5-trioxan 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310669
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310669 1 ml
1 options
Produktkod. 30310669 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17892300AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Analyt- eller komponentnamn 1,3,5-Trioxane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H6 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde, trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
LEDER C1OCOCO1
IUPAC-namn 1,3,5-trioxan
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 90,0317 g/mol