Läs mer
1,3,5-Trioxane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15851441
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15851441 1 kg 1kg
15841441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15851441 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211891000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-88-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Specifications
Smältpunkt 60°C to 62°C
Densitet 1.17 g/cm3 at 65°C
Kokpunkt 114°C to 115°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006563
Kvantitet 1 kg
Synonym 1,3,5-Trioxane, 1,3,5-Trioxane