Läs mer
1,3,5-Trioxan, TRC
Produktkod. 30449956
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30449956 250 g
1 options
Produktkod. 30449956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT805550250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Molekylformel C3 H6 O3
Kvantitet 250 g
Synonym 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde','trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
LEDER C1OCOCO1
IUPAC-namn 1,3,5-trioxan
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Formel vikt 90.0317