Läs mer
1,3,5-Trifenylbensen, 99+%
Produktkod. 11479287
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479287 50 g 50g
11489287 250 g 250g
11469287 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21353.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.40 SEK
    717.65 SEK / 50g
    Save 169.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 612-71-5 | C24H18 | 306,41 g/mol
1,3,5-trifenylbensenfluorofor som en selektiv Cu2+-sensor i vattenhaltiga medier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3,5-trifenylbensenfluorofor som en selektiv Cu2+-sensor i vattenhaltiga medier
.
Löslighet Lösligheten i toluen är nästan
transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-71-5
Molekylformel C24H18
Molekylvikt (g/mol) 306.41
MDL-nummer MFCD00003060
InChI-nyckel SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylbenzene, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl, s-triphenylbenzene, m-terphenyl, 5'-phenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 5'-phenyl, 5'-phenyl-m-terphenyl, benzene, 1,3,5-triphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,5-diphenyl, unii-408mso5wo3, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 11930
IUPAC-namn 1,3,5-trifenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triphenylbenzene
Smältpunkt 172 °C till 174 °C
Kokpunkt 460 °C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 306.41
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.